Learn More
Sodium Chloride, 99.5% min., (USP), MP Biomedicals
Catalog Number 11416282
Click to view available options
Cantidad:
10 kg
7647-14-5
ClNa
58.44
MFCD00003477
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
5234
CHEBI:26710
cloruro sódico
[Na+].[Cl-]
7647-14-5
ClNa
58.44
MFCD00003477
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
5234
CHEBI:26710
cloruro sódico
[Na+].[Cl-]
Nombre del producto químico o material Sodium Chloride
Cantidad 10 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% min.
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.44
Grado USP