Learn More
Sodium Bromide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Marca: Fisher Chemical S/2640/63
Detalles adicionales : CAS : 7647-15-6 Peso : 3.00000kg
Cantidad. | 3kg |
---|
7647-15-6 | |
102.894 | |
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M | |
253881 | |
sodium;bromide |
BrNa | |
3475 | |
sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a | |
CHEBI:63004 | |
[Na+].[Br-] |
Especificación
7647-15-6 | |
3475 | |
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M | |
sodium;bromide | |
253881 | |
102.89g/mol | |
Plastic powder jar | |
White | |
5 to 8.8 |
BrNa | |
sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a | |
[Na+].[Br-] | |
102.894 | |
CHEBI:63004 | |
Powder Solid | |
1390°C | |
755°C | |
3kg |