Learn More
Bromuro de sodio, +99 % (peso seco), agua < 1,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080801
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
7647-15-6
BrNa
102.89
MFCD00003475
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
253881
CHEBI:63004
[Na+].[Br-]
7647-15-6
BrNa
102.89
MFCD00003475
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
253881
CHEBI:63004
[Na+].[Br-]
Sodium bromide is used in pharmaceutical applications, used in photographic processing and chemical intermediate for production of chemicals and bromides. It is widely used as an anticonvulsant. Also used for the preparation of drilling fluids, completion fluids and drilling muds formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de sodio se utiliza en aplicaciones farmacéuticas, en el revelado fotográfico y en intermediarios para la elaboración de productos químicos y bromuros. Se utiliza muy a menudo como anticonvulsivo. También se utiliza para la preparación de formulaciones de fluidos de perforación, fluidos de terminación y lodos de perforación.
Solubilidad
Soluble en agua, soluble en alcohol.
Notas
Es térmica y químicamente estable. Higroscópico. El bromuro de sodio no es inflamable y, cuando se calienta con fuerza, puede emitir gases de bromo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 1390°C
Nombre del producto químico o material Sodium bromide
Punto de fusión 755°C
Nombre de nota Water <1.0%
Cantidad 250 g
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco)
Índice Merck 14,8594
Información de solubilidad Soluble in water,soluble in alcohol.
Nombre IUPAC sodium bromide
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.89
Porcentaje de pureza ≥99%
Índice de refracción 1.6412
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 3.203