Learn More
Sodium Acetate, Trihydrate, Crystal, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Catalog Number 15166674
194.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Balde de polietileno
Frasco de polietileno
6131-90-4
C2H9NaO5
136.079
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
23665404
CHEBI:32138
sodio;acetato;trihidrato
CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
6131-90-4
C2H9NaO5
136.079
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
23665404
CHEBI:32138
sodio;acetato;trihidrato
CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
High purity reagents tested for use in biotechnology applications, such as electrophoresis, and liquid chromatography
    Para aplicaciones de cromatografía líquida y biología molecular
Nombre del producto químico o material Sodium Acetate
Nombre de nota Trihydrate
Forma física Crystals
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.08
Grado Biorreactivo ultrapuro
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 1.45kg