Learn More
Sodium acetate, ReagentPlus™, Honeywell™
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Descripción
- ≥95% for general laboratory use.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium acetate |
Cantidad | 250 g |
Fórmula lineal | CH3COONa |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 3595639 |
Temperatura de inflamación | <250°C (>482°F) |
Nombre IUPAC | sodium acetate |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 82.03g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99% |
Grado | ReagentPlus™ |