Learn More
4Etinilbenzoato sódico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
30.60€ - 354.00€
CAS | 144693-65-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H5NaO2 |
Peso molecular (g/mol) | 168.127 |
Número MDL | MFCD03426026 |
Clave InChI | VXBLAFDQGACQAR-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | sodium 4-ethynylbenzoate, 4-ethynylbenzoic acid sodium salt, 4-ethynyl-benzoic acid sodium salt, benzoic acid, 4-ethynyl-, sodium salt, benzoic acid,4-ethynyl-, sodium salt 1:1, 4-ethynyl benzoic acid sodium salt, sodium p-ethynylbenzoate, acmc-20egl3, 4-ethynylbenzoic acid sodium, 4-ethynylbenzoic-acid sodium salt |
PubChem CID | 23720426 |
Nombre IUPAC | sodio; 4-etinilbenzoato |
SMILES | C#CC1=CC=C(C=C1)C(=O)[O-].[Na+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11304186
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19292.MD |
250 mg | |||||||
11384176
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19292.03 |
1 g |
93.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11394176
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19292.06 |
5 g |
354.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
144693-65-2 | |
168.127 | |
VXBLAFDQGACQAR-UHFFFAOYSA-M | |
23720426 | |
C#CC1=CC=C(C=C1)C(=O)[O-].[Na+] |
C9H5NaO2 | |
MFCD03426026 | |
sodium 4-ethynylbenzoate, 4-ethynylbenzoic acid sodium salt, 4-ethynyl-benzoic acid sodium salt, benzoic acid, 4-ethynyl-, sodium salt, benzoic acid,4-ethynyl-, sodium salt 1:1, 4-ethynyl benzoic acid sodium salt, sodium p-ethynylbenzoate, acmc-20egl3, 4-ethynylbenzoic acid sodium, 4-ethynylbenzoic-acid sodium salt | |
sodio; 4-etinilbenzoato |
Especificaciones
Sodium 4-ethynylbenzoate | |
C9H5NaO2 | |
5836538 | |
VXBLAFDQGACQAR-UHFFFAOYSA-M | |
sodio; 4-etinilbenzoato | |
23720426 | |
97% |
144693-65-2 | |
MFCD03426026 | |
sodium 4-ethynylbenzoate, 4-ethynylbenzoic acid sodium salt, 4-ethynyl-benzoic acid sodium salt, benzoic acid, 4-ethynyl-, sodium salt, benzoic acid,4-ethynyl-, sodium salt 1:1, 4-ethynyl benzoic acid sodium salt, sodium p-ethynylbenzoate, acmc-20egl3, 4-ethynylbenzoic acid sodium, 4-ethynylbenzoic-acid sodium salt | |
C#CC1=CC=C(C=C1)C(=O)[O-].[Na+] | |
168.127 | |
168.13 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only