Learn More
4Etinilbenzoato sódico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11384176 1 g 1 g
11304186 250 mg 250 miligramos
11394176 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11384176 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19292.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 144693-65-2 | C9H5NaO2 | 168.127 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144693-65-2
Fórmula molecular C9H5NaO2
Peso molecular (g/mol) 168.127
Número MDL MFCD03426026
Clave InChI VXBLAFDQGACQAR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 4-ethynylbenzoate, 4-ethynylbenzoic acid sodium salt, 4-ethynyl-benzoic acid sodium salt, benzoic acid, 4-ethynyl-, sodium salt, benzoic acid,4-ethynyl-, sodium salt 1:1, 4-ethynyl benzoic acid sodium salt, sodium p-ethynylbenzoate, acmc-20egl3, 4-ethynylbenzoic acid sodium, 4-ethynylbenzoic-acid sodium salt
PubChem CID 23720426
Nombre IUPAC sodio; 4-etinilbenzoato
SMILES C#CC1=CC=C(C=C1)C(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium 4-ethynylbenzoate
Cantidad 1 g
Beilstein 5836538
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.13
Porcentaje de pureza 97%