Learn More
BRAND™ Soda-Lime Glass Watch Glasses
Stress-reduced to minimize risk of shattering.
Marca: BRAND™ 150020
29.32 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.26000kg
Descripción
- Vidrio de cal sodada a DIN 12341
- Bordes esmerilados:
- Reducción de la tensión para minimizar el riesgo de rotura
Especificaciones
DIN 12341 | |
Vidrio sodocálcico | |
60 mm |