Learn More
BRAND™ Soda-Lime Glass Watch Glasses
Código de producto. p-8004900 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Unit Size:
paquete de 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diámetro (métrico) unitSize
10771572 125 mm paquete de 10
10313031 150 mm paquete de 10
10079980 60 mm paquete de 10
10273391 90 mm paquete de 10
10588831 200 mm paquete de 10
10558401 70 mm paquete de 10
10389901 100 mm paquete de 10
10455771 80 mm paquete de 10
15201489 50 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10771572 Supplier BRAND™ Supplier No. 150065
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Stress-reduced to minimize risk of shattering.
  • Vidrio de cal sodada a DIN 12341
  • Bordes esmerilados:
  • Reducción de la tensión para minimizar el riesgo de rotura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad DIN 12341
Forma del fondo Plano
Material Vidrio sodocálcico
Forma Redondo
Tipo Vidrios de reloj
Acabado interior Pulido
Diámetro (métrico) 125 mm