Learn More
Novus Biologicals™ SNAP23 Protein
Código de producto. 18524633 Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Cantidad:
0,05 mg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. 18524633
Marca: Novus Biologicals™ NBC1183470.05mg
Highly purified. Generating reliable and reproducible results.
An un-tagged recombinant protein corresponding to the amino acids 1-211 of Human SNAP23 The Recombinant Human SNAP23 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human SNAP23 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso NP_003816.2
Concentración 1 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) ELISA
Formulación 20mM Tris pH 8.0
ID de gen (Entrez) 8773
Método de purificación Protein
Cantidad 0,05 mg
Fuente Recombinant SNAP23 protein expressed in E. coli
Inmunógeno SNAP23, 1-211aa, Human, Recombinant, E. coli (NP_003816.2).
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Estado normativo RUO
Nombre común SNAP23
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant