Learn More
Sartorius™ Papeles de filtro para análisis cualitativo de discos de filtro de superficie suave, grado 4b
Para análisis técnicos y cualitativos.
Marca: Sartorius™ FT-3-309-055
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Discos con un orificio central para aplicaciones técnicas
- Fabricados con pulpa refinada y línters con > 95 % de contenido de alfa celulosa
- Contenido de cenizas entre el 0.1 y el 0.15 % de grado 100/N <0.1 %)
- Con resistencia a la humedad
Especificaciones
Disco | |
Para análisis técnicos cualitativos, se utiliza para los análisis de rutina como aclaración, determinación de sustancias y también como discos con un orificio central para aplicaciones técnicas | |
Paquete de 100 | |
Papel filtro para análisis cualitativo | |
55 mm |
Pulpa refinada y línteres de algodón | |
4 b | |
0,15 mm | |
55 mm |