Learn More
STEMCELL Technologies SMER28
Enhances mammalian autophagy
Marca:  STEMCELL Technologies 74204
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17190342
  • 191.70€ / 10 miligramos
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • SMER28, a bromo-substituted quinazoline, was first identified as a small-molecule enhancer of rapamycin (SMER; Sarkar et al.) SMER28 induces autophagy by increasing autophagosome synthesis and enhancing the clearance of model autophagy substrates (Renna et al.)
Especificaciones
Especificaciones
307538-42-7
10 mg
C11H10BrN3
≥98%