Learn More
Thermo Scientific™ Smart-Vue™ Sensors
Protect the quality of your samples, facilitate regulatory compliance and continuously monitor and report conditions using Thermo Scientific™ Smart-Vue™ Sensors.
Marca: Thermo Scientific™ SV400-101-LSB
Detalles adicionales : Peso : 0.16920kg
Descripción
Protect the quality of your samples, facilitate regulatory compliance and continuously monitor and report conditions using Thermo Scientific™ Smart-Vue™ Sensors. Monitor temperatures ranging from -200° to +350°C, CO2 concentration, relative humidity (RH), differential pressure (clean rooms), 4-20 milliamps and dry contact state.
- Registro de datos automático y continuo
- Sensores combinados de temperatura, temperatura/CO2, temperatura/HR o temperatura/CO2/HR
Compatible con:
refrigeradores, congeladores, almacenamiento en LN2, incubadoras de CO2, salas limpias, áreas de almacenamiento, estufas
Recomendada para:
Ideal para su uso en entornos altamente controlados, como la producción farmacéutica, la biotecnología, los análisis clínicos para fecundación in vitro (IVF), los estudios clínicos y los laboratorios de diagnóstico.
Información para pedidos:
La disponibilidad de los productos Smart-Vue puede variar según el país. Consulte con el representante de ventas para evaluar la solución de supervisión inalámbrica Smart-Vue que mejor se adapta a sus necesidades concretas. Specifications, terms and pricing are subject to change. Not all products are available in all countries.
Especificaciones
Sensor | |
Sensor digital Smart-Vue; longitud del cable de 3,5 m | |
Cold Storage | |
De − 200° a + 350 °C |
-30, -15, 0, +20, +40 °C | |
Smart-Vue facilitates conformance to 21 CFR Part 11, cGxP and SOP compliance. | |
Refrigerador, congelador, almacenamiento en LN2, incubadora de CO2, estufa |