Learn More
Thermo Scientific™ Kits de fraccionamiento a granel SMART Digest™: Proteína G
Obtenga una inmunocaptura rápida, sencilla, altamente reproducible y sensible mediante la alta capacidad de carga de los kits de fraccionamiento a granel Thermo Scientific SMART Digest: Proteína G.
Marca: Thermo Scientific™ 60115-102
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Obtenga una inmunocaptura rápida, sencilla, altamente reproducible y sensible mediante la alta capacidad de carga de los kits de fraccionamiento a granel Thermo Scientific™ SMART Digest™: Proteína G. Estos kits superan los desafíos asociados con frecuencia a la limpieza de proteínas mediante un flujo de trabajo de captura sencillo.
Kits de fraccionamiento a granel SMART Digest:La proteína G contiene gránulos diseñados para purificar inmunoglobulinas mediante una afinidad específica y fuerte por la unión a las porciones Fab y Fc de la molécula.Elija entre gránulos no magnéticos o gránulos magnéticos que permitan la automatización.Las interferencias no deseadas se eliminan dejando una muestra limpia que contiene la molécula diana.Una vez completada, realice la digestión con enzimas SMART Digest si es necesario.
Especificaciones
Kit de fraccionamiento a granel SMART Digest, proteína G, no magnética, con placa de recogida SOLAµ, soluble | |
Terminación C de aminoácidos de arginina y lisina | |
Resina soluble SMART Digest, a granel no magnética | |
SMART Digest | |
Resina soluble no magnética a granel SMART Digest, placa de recogida, placa SOLAµ SPE |
Proteína G | |
Tripsina | |
Preparación de muestras de digestión de proteínas e inmunocaptura | |
Inmunocaptura |