Learn More
Hamilton™ Stainless Steel Small Hub Removable Custom Needles
Used for animal injections to limit tissue damage and sample loss.
160.00€ - 358.00€
Código de producto | Marca | Calibre de aguja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Calibre de aguja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12311583
|
Hamilton™
7804-09 |
23s G |
160.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10509822
|
Hamilton™
207419 |
19 G |
162.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12396289
|
Hamilton™
7731-06 |
25s G |
358.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12376439
|
Hamilton™
7804-05 |
25 G |
160.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12326449
|
Hamilton™
7804-11 |
20 G |
160.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12336299
|
Hamilton™
7731-10 |
20 G |
358.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11512525
|
Hamilton™
207419 |
19 G |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Autoclavable
- Provided in packs of 6
- Can be used with removable (RN)-style syringes that are 100μL and smaller
- Custom lengths and point styles are available
- Removable needles have minimal dead volume and for this reason are recommended over a luer or luer lock connection