Learn More
Hamilton™ Agujas personalizadas extraíbles de acero inoxidable de cono pequeño
Código de producto. 12311583
Change view
Click to view available options
Estilo de punta de aguja:
2, 3 o 4
5 o AS
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Calibre de aguja:
20 G
25 G
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Estilo de punta de aguja unitSize Calibre de aguja
12311583 2, 3 o 4 paquete de 6 -
10509822 2, 3 o 4 paquete de 6 -
11512525 2, 3 o 4 paquete de 6 -
12396289 5 o AS paquete de 6 -
12376439 2, 3 o 4 paquete de 6 25 G
12326449 2, 3 o 4 paquete de 6 20 G
12336299 5 o AS paquete de 6 20 G
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12311583 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 780409
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utilizan para inyecciones en animales para limitar el daño tisular y la pérdida de muestras.
  • Esterilizable en autoclave
  • Se suministra en paquetes de 6
  • Se puede utilizar con jeringas extraíbles de estilo (RN) de 100 L μy más pequeñas.
  • Hay disponibles longitudes y estilos de punta personalizadas
  • Las agujas extraíbles tienen un volumen muerto mínimo y, por esta razón, se recomiendan más que una conexión luer o luer lock
Especificaciones
Estilo de punta de aguja 2, 3 o 4