Learn More
Hamilton™ Agujas personalizadas extraíbles de acero inoxidable de cilindro pequeño
Available in custom lengths and point styles to fit your laboratory needs. Hamilton™ Small Hub Removable Needles are manufactured from stainless steel.
Marca: Hamilton™ 7803-03
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Esterilizable en autoclave
- La longitud estándar de la aguja es de 2"/51 mm
- Se pueden utilizar con jeringas de estilo (RN) que son de 100 μl y más pequeñas
Especificaciones
Stainless Steel | |
0,13 mm | |
Aguja personalizada extraíble | |
Jeringas extraíbles pequeñas (100 μl y más pequeñas) |
31 G | |
0,26 mm | |
2, 3 o 4 |