Learn More
3M™ Safety-Walk™ Cinta de revestimiento antideslizante, serie 700
Revestimientos antideslizantes para zonas extremadamente estresadas y muy frecuentadas.Cinta antideslizante para aplicaciones industriales de gran resistencia.
Marca: 3M™ Safety-Walk™ 7100158972
Detalles adicionales : Peso : 20.95600kg
Descripción
- Cinta antideslizante para zonas de tráfico extremas y pesadas
- Las partículas abrasivas extra grandes resisten la obstrucción en condiciones fangosas o aceitosas
- Se puede pintar sin perder propiedades de fricción
- Adhesivo de alto rendimiento
- Adecuado para su uso en equipos agrícolas y forestales, construcción de carreteras, ingeniería civil, camiones, tractores, vehículos de construcción, grúas y equipos de construcción
Especificaciones
18,3 m x 61 mm | |
Adhesivo sensible a la presión | |
Negro | |
610 mm | |
DIN 51130:R 13, EN 13501 1:Bfl s1 |
1 rollo | |
Extrafuerte (tipo 4) | |
Protección antideslizante adicional en zonas extremas y muy frecuentadas | |
18,3 m |