Learn More
Leica Microsystems Deslizador de campo oscuro
Descripción
- Mejora la claridad.
- Aumenta el contraste.
- Compatible con microscopios modelo DM con condensadores Abbe ranurados.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Deslizador sencillo de campo oscuro |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopios de la serie DM con condensadores Abbe ranurados |