Learn More
Thermo Scientific™ Casetes de diálisis Slide-A-Lyzer™ G2, MWCO: 20 000
Elimine sales y contaminantes de los tampones mientras maximiza la recuperación de las muestras con estos casetes flotantes de diálisis de proteínas de segunda generación (MWCO de 20 000).
Marca: Thermo Scientific™ 87737
Detalles adicionales : Peso : 1.81440kg
Descripción
Los casetes de diálisis Thermo Scientific Slide-A-Lyzer G2 (MWCO: 20 000) ofrecen el máximo de comodidad, flexibilidad y rendimiento para diálisis de muestras.
Los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer G2 permiten inyectar las muestras directamente con una jeringa o una pipeta a través del orificio de muestras exclusivo. El diseño del casete permite extraer aire del interior del casete para maximizar la proporción superficie-volumen y proporcionar una diálisis de mayor rendimiento que los sistemas de diálisis de tubos. La muestra puede recuperarse fácilmente a través de los orificios de muestras para pipetas o para jeringas.Los casetes con un valor de corte de peso molecular (MWCO) de 20 000 utilizan una membrana de celulosa que nominalmente retiene por completo las proteínas y otras macromoléculas de más de 20 000 daltons, a la vez que permite la extracción de las sales de tampón y pequeños contaminantes. La membrana del cassette está compuesta de celulosa regenerada de bajo nivel de fijación. Las membranas y los casetes están fabricados en condiciones de salas blancas para asegurar que estén libres de contaminantes.
Características de los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer G2 (MWCO de 20 000):
• Fácil de cargar: accesible con pipeta para facilitar la carga y recuperación de muestras
• Flotante: cámaras de aire integradas que eliminan la necesidad de boyas
• Construcción sólida: garantiza la máxima integridad y protección posible de las muestras
• Diseño superior: investigado y probado exhaustivamente para proporcionar una diálisis rápida y coherente con la máxima recuperación de las muestras
• Varios tamaños: capacidades de casetes para adaptarse de forma óptima a volúmenes de muestra de 0,5 a 70 ml
• Versátil: ideal para retirar contaminantes de bajo peso molecular, intercambiar tampones y desalinizar
Intervalos de volumen:
• 0,5 ml = 0,25 a 0,75 ml
• 3 ml = 1 a 3 ml
• 15 ml = 5 a 15 ml
• 30 ml = 10 a 30 ml
• 70 ml = 25 a 70 ml
Información de órdenes
Important Note: SKU #87737 will be discontinued on June 1, 2023 and replaced by A52978, a new generation of cassettes. Consider switching to A52978.
Especificaciones
Almacenar a temperatura ambiente | |
Membrana de celulosa, diálisis | |
20 kDa | |
6 casetes |
Intercambio de tampones, proteína | |
Cassette | |
Slide-A-Lyzer™ | |
30 mL |