Learn More
Zeiss™ Portaobjetos, 10 x 46 mm
Código de producto. 13425469
Change view
Click to view available options
Tamaño:
10 x 46 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño unitSize
13425469 10 x 46 mm cada uno
1 options
Código de producto. 13425469
Marca: Zeiss™ 4267179030000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Presenta una parada de fase fija, Ph 1/0,3
  • Deslizador
  • 10 x 46 mm
  • Parada de fase fija Ph 1/0,3
Especificaciones
Tipo Portaobjetos con tope de fase fijo
Descripción Ph 1/0,3
Cantidad 1 unidad
Tamaño 10 x 46 mm