missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ SLC7A8 Recombinant Protein Antigen

Código de producto. 18695006 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL
Código de producto.
18695006 0.1 mL
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18695006

Marca: Novus Biologicals™ NBP249026PEP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Para utilizar con (aplicación) Antibody Competition
Formulación PBS and 1 M Urea, pH 7.4.
ID de gen (Entrez) 23428
Peso molecular MolecularWeight-theroretical: 22 kDa
Cantidad 0.1 mL
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Alias de gen hLAT2, integral membrane protein E16H, large neutral amino acids transporter small subunit 2, LAT2L-type amino acid transporter 2, LPI-PC1, solute carrier family 7 (amino acid transporter, L-type), member 8, Solute carrier family 7 member 8, y+ system), member 8
Símbolo de gen SLC7A8
Propiedades del inhibidor This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-49026. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mLFor current lot information, including availability, please contact our technical support team click nb-technical@bio-techne.com For further blocking peptide related information and a protocol, click here .
Categoría de investigación Amino Acids Drugs and other small molecules, Cancer, Endocrinology, Neuroscience, Signal Transduction
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Expresión SLC7A8
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.