Learn More
SLC45A2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
121.38€ - 325.38€
Especificaciones
Antígeno SLC45A2
Concentración 0.15 mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16826853
Ver documentos
Proteintech
10453-1-AP-20UL
20 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16816853
Ver documentos
Proteintech
10453-1-AP-150UL
150 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
SLC45A2 is a melanocyte differentiation antigen that is expressed in a high percentage of melanoma cell lines. A similar sequence gene in medaka, ′B, ′ encodes a transporter that mediates melanin synthesis. Mutations in this gene are a cause of oculocutaneous albinism type 4. The protein encoded by this gene encodes a melanocyte differentiation antigen that is expressed in a high percentage of melanoma cell lines. A similar sequence gene in medaka, ′B, ′ encodes a transporter that mediates melanin synthesis. Mutations in this gene are a cause of oculocutaneous albinism type 4. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.
Especificaciones
Especificaciones
SLC45A2
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
P58355, Q9UMX9
22293, 310152, 51151
SLC45A2 Fusion Protein Ag0699
Primary
-20°C
SLC45A2
0.15 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
1A1, AIM1, MATP, Melanoma antigen AIM1, Protein AIM 1, SHEP5, SLC45A2
SLC45A2
IgG
Antigen Affinity Chromatography