Learn More
SLC45A2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16816853 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16816853 150 μL 150 microlitros
16826853 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16816853
Marca: Proteintech 104531AP150UL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
SLC45A2 is a melanocyte differentiation antigen that is expressed in a high percentage of melanoma cell lines. A similar sequence gene in medaka, ′B, ′ encodes a transporter that mediates melanin synthesis. Mutations in this gene are a cause of oculocutaneous albinism type 4. The protein encoded by this gene encodes a melanocyte differentiation antigen that is expressed in a high percentage of melanoma cell lines. A similar sequence gene in medaka, ′B, ′ encodes a transporter that mediates melanin synthesis. Mutations in this gene are a cause of oculocutaneous albinism type 4. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.
Especificaciones
Antígeno SLC45A2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.15 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica SLC45A2
N.º de referencia del gen P58355, Q9UMX9
Alias de gen 1A1, AIM1, MATP, Melanoma antigen AIM1, Protein AIM 1, SHEP5, SLC45A2
Símbolos de los genes SLC45A2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno SLC45A2 Fusion Protein Ag0699
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22293, 310152, 51151
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG