missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC45A2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16826853 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16826853 20 μL 20 microlitros
16816853 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16826853 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 104531AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SLC45A2 is a melanocyte differentiation antigen that is expressed in a high percentage of melanoma cell lines. A similar sequence gene in medaka, ′B, ′ encodes a transporter that mediates melanin synthesis. Mutations in this gene are a cause of oculocutaneous albinism type 4. The protein encoded by this gene encodes a melanocyte differentiation antigen that is expressed in a high percentage of melanoma cell lines. A similar sequence gene in medaka, ′B, ′ encodes a transporter that mediates melanin synthesis. Mutations in this gene are a cause of oculocutaneous albinism type 4. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.

Especificaciones

Antígeno SLC45A2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.15 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica SLC45A2
N.º de referencia del gen P58355, Q9UMX9
Alias de gen 1A1, AIM1, MATP, Melanoma antigen AIM1, Protein AIM 1, SHEP5, SLC45A2
Símbolos de los genes SLC45A2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno SLC45A2 Fusion Protein Ag0699
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22293, 310152, 51151
Especies diana Mouse, Rat, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.