Learn More
SLC44A1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 14687-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16823454
  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
SLC44A1 encodes a choline transporter and may be involved in membrane synthesis and myelin production.
Especificaciones
Especificaciones
SLC44A1
Polyclonal
Unconjugated
SLC44A1
CD92, CDW92, choline transporter-like protein 1, CHTL1, CTL1, SLC44A1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
100434, 23446, 85254
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.3 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q6X893, Q8VII6, Q8WWI5
Slc44a1
SLC44A1 Fusion Protein Ag6024
20 μL
Primary
Human, Rat, Mouse