Learn More
Abnova™ SLC31A/CEN9q FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene amplification using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
Marca: Abnova™ FG0063.100uL
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Includes: Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 μL
Descripción
FISH is a technique used to identify and localize the presence or absence of specific DNA sequences on cells and tissues. Abnova has developed a range of FISH probes for the detection of gene amplification, loss, and translocation. Each FISH probe has a pair of locus-specific, fluorophore-labeled probes originated from a bacterial chromosome (BAC) library.
Ventajas
- Sondas de doble color para una detección rápida, sensible y específica
- Trabajar en la propagación de la metafase, integrado en parafina y en tejido congelado
- Identificar amplificación, pérdida y translocación de genes
- Proporción alta señal-ruido
- Baja reactividad cruzada
Especificaciones
Almacenar a 4 °C en la oscuridad. | |
Hibridación fluorescente in situ (célula), hibridación fluorescente in situ (cortes integrados en parafina fijados en formol/PFA) | |
9q32, 9q21 | |
Sonda FISH SLC31A/CEN9q |
FITC, Rojo Texas | |
Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 250 uL | |
SLC31A, CEN9q | |
100 μl |