Learn More
Asecos™ SL-CLASSIC-UB Underbench Safety Storage Cabinets with 3 Doors
For the safe and proper storage of aggressive, non-flammable hazardous materials in working areas underneath work benches and fume cupboards.
Marca: Asecos™ 3061689230617
Detalles adicionales : Peso : 100.00000kg
Descripción
- Construcción sólida y duradera: armarios para debajo de la mesa completamente fabricados con placas especiales pirorretardantes y de resina de melamina
- Almacenamiento seguro y separado: los ácidos y los álcalis se pueden almacenar por separado
- Dos compartimentos de almacenamiento herméticamente divididos, sistema integrado de aireación y ventilación, resistencia a la corrosión de los conductos de aire sin metal
- De acuerdo con TRGS 510
- Los pies ajustables están integrados en el zócalo del armario, lo que garantiza una compensación rápida y eficaz de suelos irregulares
- El equipamiento interior disponible incluye estantes extraíbles y sumideros inferiores
- Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con cilindro perfilado (posibilidad de integración en un sistema de bloqueo existente)
- Ventilación: conductos de aire sin metal integrados listos para la conexión a un sistema de escape técnico con solo una entrada de aire de extracción
Especificaciones
570 × 1400 × 600 mm | |
531 × 489 × 562 mm | |
2 estantes extraíbles de PP con sumidero de PP de 25 kg/11 litros | |
Almacenamiento de sustancias peligrosas agresivas y no inflamables | |
Con aletas | |
3 |
93,5 kg | |
Gris claro | |
Armario de almacenamiento de seguridad | |
2 estantes extraíbles de 25 kg/11 l cada uno, Carga máxima de 100 kg | |
Resina de melamina | |
TRGS 510 |