Learn More
Invitrogen™ SiteClick™ Antibody Labeling Kits
Genere anticuerpos con etiquetas brillantes para la citometría de flujo, la adquisición de imágenes por fluorescencia o la detección Western blot mediante los kits de etiquetado de anticuerpos SiteClick™ Qdot™ R-PE y de biotina.
Marca: Invitrogen™ S20033
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Genere anticuerpos perfectamente etiquetados con los kits de etiquetado de anticuerpos SiteClick R-PE, Qdot o de biotina. Esta selectividad del sitio se logra al dirigirse a los dominios de carbohidratos presentes en esencialmente todos los anticuerpos IgG, independientemente del isotipo y las especies huésped. Dependiendo de la etiqueta, el anticuerpo conjugado con SiteClick R-PE, Qdot o de biotina resultante se puede utilizar en citometría de flujo, adquisición de imágenes por fluorescencia o detección Western blot. Cada kit contiene todo lo necesario para etiquetar 100 µg de anticuerpo IgG con un protocolo paso a paso fácil de seguir. Consiga un etiquetado altamente eficaz, específico del sitio y reproducible con los kits de etiquetado de anticuerpos SiteClick R-PE, Qdot o de biotina.
La química de etiquetado convencional de aminas o tioles puede dar lugar al etiquetado del dominio de unión al antígeno o comprometer la estructura de un anticuerpo. Sin embargo, la tecnología de etiquetado SiteClick une la etiqueta en condiciones suaves a las cadenas pesadas de un anticuerpo IgG, lo que garantiza que los dominios de unión al antígeno permanecen disponibles para su unión al objetivo del antígeno. Dado que los kits de etiquetado SiteClick permiten una unión selectiva del sitio sencilla y suave de las moléculas de detección a los glicanos ligados a N de cadena pesada, lejos del dominio de unión al antígeno, se logra una excelente reproducibilidad durante los etiquetados secuenciales, así como entre anticuerpos. No se requieren pasos de reducción agresivos y el etiquetado de anticuerpos es uniforme y reproducible cada vez que se realiza.El flujo de trabajo de etiquetado de anticuerpos SiteClick R-PE, Qdot o de biotina consta de tres pasos:
1. modificación del dominio de carbohidratos de anticuerpos,
2. unión de azidas al anticuerpo y
3. conjugación con la etiqueta modificada de DIBO.
Este flujo de trabajo emplea una química de Click sin cobre para vincular covalentemente la etiqueta que contiene la fracción de DIBO con el anticuerpo modificado con azidas. El etiquetado de anticuerpos con el sistema de etiquetado de anticuerpos SiteClick le da la confianza de que el anticuerpo se etiquetará de la misma manera cada vez, sin necesidad de optimizar la reacción. Esto significa que el mismo número de colorantes se une a cada molécula, se conserva el sitio de unión al antígeno y se obtienen los mismos resultados cada vez.
Características importantes de los kits de etiquetado de anticuerpos SiteClick Qdot:
• Incluye todo lo necesario para etiquetar 100 µg de anticuerpo IgG (de 100 a 250 µg de anticuerpo IgG con el kit de etiquetado de anticuerpos de biotina SiteClick)
• Protocolo fácil de seguir paso a paso que requiere solo unas horas de tiempo práctico para completarse.
• La química de etiquetado reproducible, específica del sitio y altamente eficiente da como resultado un conjugado de anticuerpos de alta calidad.
Información de órdenes
Almacenar en refrigerador (2–8 °C), desecar, proteger de la luz y no congelar.
Especificaciones
Contiene todo lo necesario para modificar con azida y etiquetar 100 µg de anticuerpo | |
Almacenar todo el kit a entre 2 y 6 °C al recibirlo | |
100 - 250 μg | |
SiteClick™ | |
Anticuerpos |
Labeling Kit | |
Sistema de etiquetado SiteClick | |
Hielo húmedo | |
Biotina |