Learn More
Cole-Parmer™ Single-Use Filler Nozzles
Reduce filler line downtime and risk of cross-contamination.
Marca:  Cole-Parmer™ 30619-07
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12677107
  • 314.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Conectores de relleno para boquillas Cole-Parmer para limpieza, esterilización y validación; base de policarbonato, aguja de acero inoxidable, para uso con:Para limpieza, esterilización y validación; cantidad:1 unidad
  • Reducen los costes de limpieza, esterilización y validación
  • Proporcionan una mayor flexibilidad en la programación de lotes y el desarrollo de productos
  • Tolerancias dimensionales de +/- 0,05 % para garantizar la repetibilidad
Especificaciones
Especificaciones
3,175 mm
Para limpieza, esterilización y validación
Acero inoxidable
1 unidad
No estéril
Depende de la bomba utilizada
Boquilla
101,6 mm
8,47 mm (1/8 pulg.)
Boquilla de llenado desechable