Learn More
Cole-Parmer™ Single-Use Filler Nozzles
Reduce filler line downtime and risk of cross-contamination.
Marca: Cole-Parmer™ 30619-01
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Conectores de relleno para boquillas Cole-Parmer para limpieza, esterilización y validación; base de policarbonato, aguja de acero inoxidable, para uso con:Para limpieza, esterilización y validación; cantidad:1 unidad
- Reducen los costes de limpieza, esterilización y validación
- Proporcionan una mayor flexibilidad en la programación de lotes y el desarrollo de productos
- Tolerancias dimensionales de +/- 0,05 % para garantizar la repetibilidad
Especificaciones
0,15 cm | |
Para limpieza, esterilización y validación | |
Acero inoxidable | |
8,47 mm (1/16 pulg.) | |
Boquilla de llenado desechable |
Depende de la bomba utilizada | |
Boquilla | |
10,16 cm | |
No estéril |