Learn More
Ohaus™ Adaptador de soporte de tubo único
Adaptador de soporte de tubo único OHAUS™ adecuado para su uso con una amplia gama de aplicaciones relacionadas con mezcladores de vórtex.
Marca:  Ohaus™ 30400203
Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg
Código de producto. 15752619
  • 85.50€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • OHAUS ofrece una gran selección de accesorios que pueden ser Se utiliza en todos los mezcladores de vórtice OHAUS
  • Aumente el rendimiento mezclando varias muestras a la vez
  • Mezcle sin esfuerzo hasta 52 microtubos u ocho microplacas
  • Elija el soporte adecuado para el tamaño de la muestra, o seleccione la plaquita plana y el corte para ajustarse a las especificaciones personalizadas
Especificaciones
Especificaciones
1 tubo
Acero laminado en frío
1
Soporte para tubos
Adaptador de soporte de tubo único Vortex Genie