Learn More
Tenak™ Single Tray Rack for Upright Freezers, Wide
Trays designed for applications where the samples are either not stored in boxes or has odd sizes.
117.00€ - 128.00€
Especificaciones
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Congeladores verticales |
Anchura (métrico) | 278 mm |
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12437000
|
Tenak™
TE29258 |
680 x 278 x 280 mm |
128.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12476990
|
Tenak™
TE29224 |
560 x 278 x 225 mm |
117.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12486990
|
Tenak™
TE29228 |
560 x 278 x 280 mm |
122.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Single trays are a drawer including a lid with a handle on the front and it will fit into any freezer
- Racks can be used with all freezer brands
- Constructed of stainless steel
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Congeladores verticales | |
278 mm |