Descripción
- Las bandejas individuales son un cajón que incluye una tapa con un asa en la parte delantera y encajará en cualquiera congelador
- Se pueden utilizar con todas las marcas de congeladores
- Fabricadas en acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Congeladores verticales |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 560 x 278 x 225 mm |
| Anchura (métrico) | 278 mm |