Learn More
Fisherbrand™ Barra de agitación magnética de PTFE con cruceta de una cara
Diseñados para su uso con recipientes con forma de tubo pero muy efectivos como agitadores de uso general. Los agitadores magnéticos con revestimiento de PTFE incluyen una cruceta en un lado del agitador.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.03000kg
Descripción
- Barra de agitación magnética de uso general y estable
- Diseñada para su uso con recipientes de tipo tubo aunque es muy eficaz como agitador general
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
17 mm | |
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE | |
Barra de agitación | |
5/Paq. | |
Sí |
PTFE | |
13 mm | |
Blanco | |
Contenedores y recipientes/agitadores con placas calefactoras& | |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |