Learn More
Epredia™ Cytofunnel™ individuales Shandon™ con filtros blancos
Albergue volúmenes de muestra de hasta 0.5 ml con Epredia™ Shandon™ Single Cytofunnel™ con tarjetas de filtro blanco.
Marca: Epredia™ 5991040
Detalles adicionales : Peso : 0.54000kg
Descripción
Albergue volúmenes de muestra de hasta 0.5 ml con Thermo Scientific™ Shandon™ Single Cytofunnel™ con tarjetas de filtro blanco.
- Cámaras de muestra desechables con tapones y filtros blancos
- Filtro preacoplado
Especificaciones
Blanco | |
50 paquete | |
De 0,1 a 0,5 ml |
Sí | |
Single Cytofunnel™, con tapones y tarjetas de filtro blancas |