Learn More
Tubos de plata, 6,35 mm de diámetro exterior, 4,35 mm de diámetro interior, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
90.20€ - 1041.00€
CAS | 7440-22-4 |
---|---|
Fórmula molecular | Ag |
Peso molecular (g/mol) | 107.87 |
Número MDL | MFCD00003397 |
Clave InChI | BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber |
PubChem CID | 23954 |
ChEBI | CHEBI:9141 |
Nombre IUPAC | silver |
SMILES | [Ag] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11327847
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014259.BS |
10 cm |
90.20€
10 cm |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11307847
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014259.BW |
50 cm |
328.00€
50 cm |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11317847
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014259.VC |
4 x 50 cm |
1041.00€
paquete de 4 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
7440-22-4 | |
107.87 | |
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N | |
23954 | |
silver |
Ag | |
MFCD00003397 | |
argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber | |
CHEBI:9141 | |
[Ag] |
Especificaciones
Silver tubing | |
7440-22-4 | |
Ag | |
argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber | |
[Ag] | |
107.87 | |
CHEBI:9141 | |
Characteristic |
OD: 6.35mm (0.25 in.) ID: 4.35mm (0.171 in.), Temper: as drawn | |
(base metálica) | |
MFCD00003397 | |
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N | |
silver | |
23954 | |
99.9% | |
≈18g/10cm |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-131-3
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only