Learn More
Tubos de plata, 6,35 mm de diámetro exterior, 4,35 mm de diámetro interior, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Silver tubing |
| Nombre de nota | OD: 6.35mm (0.25 in.) ID: 4.35mm (0.171 in.), Temper: as drawn |
| Cantidad | 10 cm |
| Olor | Characteristic |
| Peso | ≈18g/10cm |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Porcentaje de pureza | 99.9% |