Learn More
Silver sulfate-Sulfuric acid solution, Volumetric solution, for COD determination according to DIN 38409, part 41, Honeywell Fluka™
Volumetric solution, for COD determination according to DIN 38409, part 41
97.60€ - 703.41€
CAS | 7664-93-9 |
---|---|
Fórmula molecular | H2O4S |
Peso molecular (g/mol) | 98.07 |
Número MDL | MFCD00064589 |
Clave InChI | QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil |
PubChem CID | 1118 |
ChEBI | CHEBI:26836 |
Nombre IUPAC | ácido sulfúrico |
SMILES | OS(O)(=O)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15604320
|
Honeywell-Fluka
34629-1L |
1 L |
97.60€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15614320
|
Honeywell-Fluka
34629-2.5L |
2.5 L |
202.17€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15634320
|
Honeywell-Fluka
34629-6X1L |
6 x 1 L |
509.62€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15624320
|
Honeywell-Fluka
34629-4X2.5L |
4 x 2.5 L |
703.41€
paquete de 4 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Solutions are prepared with raw materials which meet or exceed requirements of the American Chemical Society
- Where no ACS specifications exist, chemicals of highest purity available are used
- All aqueous solutions are prepared using high purity, deionized, water which meets requirements for ASTM type 1 Reagent Grade Water
- Exacting production and quality control records are maintained providing traceability of raw materials
- All solutions are guaranteed to meet label specifications
- All solution labels meet or exceed all ISO, DOT and OSHA regulations
7664-93-9 | |
98.07 | |
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N | |
1118 | |
ácido sulfúrico |
H2O4S | |
MFCD00064589 | |
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil | |
CHEBI:26836 | |
OS(O)(=O)=O |
Especificaciones
Silver sulfate-Sulfuric acid solution | |
H2O4S | |
UN3264 | |
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N | |
ácido sulfúrico | |
1118 |
7664-93-9 | |
MFCD00064589 | |
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil | |
OS(O)(=O)=O | |
98.07 | |
CHEBI:26836 |
Seguridad y manipulación
P260-P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Silver sulfate-Sulfuric acid solution
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid, Disilver(1+) sulphate