Learn More
Solución de sulfato de plata y ácido sulfúrico, solución volumétrica, para determinación de DQO según la norma DIN 38409, parte 41, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15624320 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
paquete de 4
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15624320 4 x 2.5 L paquete de 4
15604320 1 L 1 litro
15614320 2.5 L 2.50 litro
15634320 6 x 1 L paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15624320 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 346294X2.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
Solución volumétrica, para la determinación de DQO según la norma DIN 38409, parte 41
  • Las soluciones se preparan con materias primas que cumplen o superan los requisitos establecidos por la Sociedad Estadounidense de Química (ACS)
  • Cuando no existen requisitos de la ACS al respecto, se utilizan productos químicos de la máxima pureza posible
  • Todas las soluciones acuosas se preparan con agua desionizada de alta pureza que cumple con los requisitos de agua para uso con reactivos del tipo 1 que establece el ASTM (organismo de normalización estadounidense)
  • Se guardan registros de producción y control de calidad para que las materias primas empleadas se puedan rastrear
  • Se garantiza que todas las soluciones cumplen con las especificaciones de su etiqueta
  • Todas las etiquetas de las soluciones cumplen o superan todas lo requerido en las normativas ISO, DOT y OSHA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-93-9 , 7732-18-5 , 10294-26-5
Fórmula molecular H2O4S
Peso molecular (g/mol) 98.07
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición 338°C
Nombre del producto químico o material Silver sulfate-Sulfuric acid solution
Nombre de nota Volumetric solution, for COD determination according to DIN 38409, part 41
% mín. CAS ≥90.0000%, ≥1.0000%
% máx. CAS ≤100.0000%, <5.0000%
Cantidad 4 x 2.5 L
Fórmula lineal (CH3CH2)2O
Número UN UN3264
Envase Frasco de vidrio
Densidad 1.85 g/cm3
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver sulfate-Sulfuric acid solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid, Disilver(1+) sulphate