Learn More
Polvo de plata, esférico, malla - 325, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11366617
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
7440-22-4
Ag
107.87
MFCD00003397
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
23954
CHEBI:9141
plata
[Ag]
7440-22-4
Ag
107.87
MFCD00003397
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
23954
CHEBI:9141
plata
[Ag]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Silver powder
Forma física Polvo esférico
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3077
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Characteristic
compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver powder
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .