Learn More
Silver Nitrate Solution, volumetric, 0.1M AgNO3 (0.1N), Honeywell Fluka™
Catalog Number 15613570
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2 L
Envase:
Frasco de plástico
7761-88-8
AgNO3
169.87
MFCD00003414
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
24470
CHEBI:32130
plata;nitrato
[Ag+].[O-][N+]([O-])=O
7761-88-8
AgNO3
169.87
MFCD00003414
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
24470
CHEBI:32130
plata;nitrato
[Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Volumetric, 0.1 M AgNO3 (0.1N)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 100°C
Nombre del producto químico o material Silver Nitrate Solution
Punto de fusión <0°C
Nombre de nota Volumetric, 0.1M AgNO3 (0.1N)
Cantidad 500 mL
Número UN UN3264
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.87g/mol
Envase Frasco de plástico
Densidad 1.015g/mL at 25°C; Vapor Density: 5.8 (vs air)