missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Silver nitrate, ACS Reagent, ≥99.0%, Honeywell Fluka™

Catalog Number p-7121628
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio
7761-88-8
AgNO3
169.87
MFCD00003414
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
24470
CHEBI:32130
[Ag+].[O-][N+]([O-])=O
7761-88-8
AgNO3
169.87
MFCD00003414
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
24470
CHEBI:32130
[Ag+].[O-][N+]([O-])=O

ACS Reagent,≥99.0%

  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Silver nitrate
Punto de fusión 212°C (decomposition)(literature)
Nombre de nota ACS Reagent, ≥99.0%
% máx. CAS ≤100.0000%
Cantidad 25 g
Fórmula lineal AgNO3
Número UN UN1493
Nombre IUPAC silver(1+) nitrate
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.87
Porcentaje de pureza >99%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
Densidad 4.350 g/cm3; Vapor Density: 5.8 (vs air)
Mostrar más Mostrar menos
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'