Learn More
Nanopartículas de plata, 10 nm, 0,02 mg/ml, suministradas en 2 mM de citrato de sodio, absorción 390-400 nm, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7057658
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
7440-22-4
Ag
107.87
MFCD00003397
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
23954
CHEBI:9141
silver
[Ag]
7440-22-4
Ag
107.87
MFCD00003397
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
23954
CHEBI:9141
silver
[Ag]
Silver nanoparticles applications include molecular diagnostics and photonic devices, which take advantage of the novel optical properties of these nanomaterials. An increasingly common application is the use of silver nanoparticles for antimicrobial coatings, and many textiles, keyboards, wound dressings, and biomedical devices now contain silver nanoparticles that continuously release a low level of silver ions to provide protection against bacteria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Las aplicaciones de nanopartículas de plata incluyen diagnóstico molecular y dispositivos fotónicos, que aprovechan las novedosas propiedades ópticas de estos nanomateriales. Una aplicación cada vez más común es el uso de nanopartículas de plata para revestimientos antimicrobianos, y muchos textiles, teclados, apósitos para heridas y dispositivos biomédicos ahora contienen nanopartículas de plata que liberan continuamente un bajo nivel de iones de plata para proporcionar protección contra bacterias.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Sensible al aire. Manipular y almacenar bajo gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Silver nanoparticles
Color Amarillo
Nombre de nota 0.02mg/mL, supplied in 2mM sodium citrate, 390 to 400nm absorption
Cantidad 25 mL
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Olor Odorless
Tamaño de partículas 10nm
Sensibilidad Light sensitive
Formulario Líquido