Learn More
Silver(I) Oxide, Honeywell™
Reagent Grade, 99%
99.37€ - 1307.55€
CAS | 20667-12-3 |
---|---|
Fórmula molecular | Ag2O |
Peso molecular (g/mol) | 231.74 |
Número MDL | MFCD00003404 |
Clave InChI | KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N |
Nombre IUPAC | (argentiooxy)silver |
SMILES | [Ag]O[Ag] |
Descripción
- ≥95% for general laboratory use.
20667-12-3 | |
231.74 | |
KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N | |
[Ag]O[Ag] |
Ag2O | |
MFCD00003404 | |
(argentiooxy)silver |
Especificaciones
Silver(I) Oxide | |
Ag2O | |
1479 | |
[Ag]O[Ag] | |
231.74 | |
99% |
20667-12-3 | |
MFCD00003404 | |
KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N | |
(argentiooxy)silver | |
231.74g/mol | |
ReagentPlus™ |
Seguridad y manipulación
P220-P273-P280-P305 + P351 + P338-P501
H271-H318-H410
missing translation for 'einecsNumber' : 243-957-1
missing translation for 'rtecsNumber' : VW4900000