Learn More
Silver(I) Oxide, Solstice
Código de producto. 15642090 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15642090 50 g 50 g
15622090 10 g 10 g
15632090 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15642090 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 22116350G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Uso con reactivos, 99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20667-12-3
Fórmula molecular Ag2O
Peso molecular (g/mol) 231.74
Número MDL MFCD00003404
Clave InChI KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC (argentiooxy)silver
SMILES [Ag]O[Ag]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver(I) Oxide
Cantidad 50 g
Número UN 1479
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.74g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Grado ReagentPlus