missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Silver Acetate, ReagentPlus™, 99%, Honeywell™

Catalog Number 15612040
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Glass Bottle
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
563-63-3
C2H3AgO2
166.912
MFCD00012446
CQLFBEKRDQMJLZ-UHFFFAOYSA-M
silver acetate, silver i acetate, silver 1+ acetate, silver monoacetate, unii-19pps85f9h, acetic acid, silver 1+ salt, acetic acid silver salt, silver 1+ ion acetate, acetic acid, silver 1+ salt 1:1, silver acetate ag oac
11246
silver;acetate
CC(=O)[O-].[Ag+]
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
563-63-3
C2H3AgO2
166.912
MFCD00012446
CQLFBEKRDQMJLZ-UHFFFAOYSA-M
silver acetate, silver i acetate, silver 1+ acetate, silver monoacetate, unii-19pps85f9h, acetic acid, silver 1+ salt, acetic acid silver salt, silver 1+ ion acetate, acetic acid, silver 1+ salt 1:1, silver acetate ag oac
11246
silver;acetate
CC(=O)[O-].[Ag+]

Reagent Grade, 99%

  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Silver Acetate
Color Beige
Cantidad 25 g
Fórmula lineal CH3COOAg
Número UN UN3077
Beilstein 3595636
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.91g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Grado ReagentPlus™
Envase Glass Bottle
Aspecto Powder
Densidad 3.259g/cu.cm
Mostrar más Mostrar menos
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'