Learn More
Trajan Scientific and Medical™ SilTite™ Column Connectors
Ensures easy, leak-free installation for capillary columns without the use of any tools.
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 073233
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Description
- Elimina las fugas
- Sin contaminación
- No es necesario volver a apretar tras los ciclos de temperatura
- Espectros más limpios para mejores coincidencias de biblioteca
Specifications
Tuercas SilTite para Shimadzu | |
Conectores de columna | |
Instalación para columnas capilares |