Learn More
Trajan Scientific and Medical™ SilTite™ Column Connector Kit
Ensures easy, leak-free installation for capillary columns without the use of any tools.
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 073205
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15268913
  • 133.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Elimina las fugas
  • Sin contaminación
  • No es necesario volver a apretar tras los ciclos de temperatura
  • Espectros más limpios para mejores coincidencias de biblioteca
Especificaciones
Especificaciones
Columna de 0,32 mm de DI
Kit SilTite para columnas de 0,32 mm de DI para Shimadzu
10 Empalmes y 2 tuercas