Learn More
B Braun™ Combinación aguja-hilo Silkam™
Una sutura natural, no absorbible, trenzada y recubierta hecha de filamentos de seda natural.
560.26€
Especificaciones
Material | Hilo |
---|---|
Tipo de producto | Combinación de sutura de hilo-aguja |
Para utilizar con (aplicación) | Quirúrgico |
Color | Negro |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Número de punta de aguja | Forma | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Número de punta de aguja | Forma | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15828536
|
B Braun™
C0762407 |
75 cm | HS 26 | Aguja de corte inversa de semicírculo | Sistema métrico UPS 4/0 |
560.26€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
- Indicado para aplicaciones donde se emplea material no absorbible en la práctica quirúrgica
- Excelentes propiedades de manipulación
- Buena seguridad de nudo
- Las indicaciones incluyen cirugía general, cirugía oral, neurocirugía, cierre de heridas y ligaduras
Especificaciones
Hilo | |
Combinación de sutura de hilo-aguja | |
Quirúrgico | |
Negro |